Tisk…
2-Chloro-9H-purine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927873-1G OR927873-5G
APOSOR927873-1GEA 2200 CZK
APOSOR927873-1G APOSOR927873-5G
2-Chloro-9H-purine 96%
2-Chloro-9H-purine
Vzorec: C₅H₃ClN₄
MW: 154,5600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137826
CAS číslo: 1681-15-8