Tisk…
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927866-25G OR927866-5G
APOSOR927866-25GEA 9760 CZK
APOSOR927866-25G APOSOR927866-5G
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone 95%
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01098830
CAS číslo: 938-45-4