Tisk…
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927851-25G OR927851-5G
APOSOR927851-25GEA 2330 CZK
APOSOR927851-25G APOSOR927851-5G
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one 95%
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012210
CAS číslo: 1080-12-2