3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927763-1G
APOSOR927763-1GEA
1490
CZK
APOSOR927763-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272236 CAS číslo: 6398-87-4 |