Tisk…
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927755-1G OR927755-250MG
APOSOR927755-1GEA 17760 CZK
APOSOR927755-1G APOSOR927755-250MG
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419849
CAS číslo: 19156-51-5