Tisk…
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927734-1G OR927734-5G
APOSOR927734-1GEA 5200 CZK
APOSOR927734-1G APOSOR927734-5G
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₅ClO₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864262
CAS číslo: 61714-76-9