Tisk…
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Fur-2-yl)aniline
OR9277-1G OR9277-250MG OR9277-5G
APOSOR9277-1GEA 8700 CZK
APOSOR9277-1G APOSOR9277-250MG APOSOR9277-5G
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,65 g/mol
Bod tání: 53…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366478
CAS číslo: 102269-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III