Tisk…
Mefenesin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Tolyloxy)propane-1,2-diol
OR927694-100G OR927694-25G
APOSOR927694-100GEA 2610 CZK
APOSOR927694-100G APOSOR927694-25G
Mefenesin 95%
Mefenesin
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22
Bod varu: 311
Bod tání: 70
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004718
CAS číslo: 59-47-2
Merck Index: 13,05875