Tisk…
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927674-1G OR927674-250MG
APOSOR927674-1GEA 12340 CZK
APOSOR927674-1G APOSOR927674-250MG
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09266225
CAS číslo: 944937-14-8