Tisk…
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927669-10G OR927669-1G OR927669-5G
APOSOR927669-10GEA 26090 CZK
APOSOR927669-10G APOSOR927669-1G APOSOR927669-5G
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09908086
CAS číslo: 189512-01-4