Tisk…
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
OR927648-1G
APOSOR927648-1GEA 1040 CZK
APOSOR927648-1G
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,2500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09608009
CAS číslo: 183059-24-7