2-Bromo-4-methylpentanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927629-1G
OR927629-250MG
APOSOR927629-1GEA
1310
CZK
APOSOR927629-1G
APOSOR927629-250MG
2-Bromo-4-methylpentanoic acid 95%
2-Bromo-4-methylpentanoic acid
Vzorec:
C₆H₁₁BrO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039606 CAS číslo: 42990-24-9 |