Tisk…
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927621-100MG
APOSOR927621-100MGEA 2030 CZK
APOSOR927621-100MG
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20487103
CAS číslo: 1346447-21-9