2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927612-1G
OR927612-5G
APOSOR927612-1GEA
1580
CZK
APOSOR927612-1G
APOSOR927612-5G
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
2-Chloro-N-methylnicotinamide
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08691934 CAS číslo: 52943-20-1 |