Tisk…
5-Nitro-m-toluonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-5-nitrobenzonitrile
OR927557-1G
APOSOR927557-1GEA 2200 CZK
APOSOR927557-1G
5-Nitro-m-toluonitrile 95%
5-Nitro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,150 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17170423
CAS číslo: 124289-22-1