(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine
OR927555-1G
OR927555-5G
APOSOR927555-1GEA
1620
CZK
APOSOR927555-1G
APOSOR927555-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
Vzorec:
C₅H₉N₃ MW: 111,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660876 CAS číslo: 124312-73-8 UN: 2735 ADR: 8,III |