Tisk…
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927503-1G OR927503-250MG
APOSOR927503-1GEA 3640 CZK
APOSOR927503-1G APOSOR927503-250MG
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13302392
CAS číslo: 1147753-38-5