Tisk…
3,4,5-Trimethoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Antiarol
OR927502-25G
APOSOR927502-25GEA 4100 CZK
APOSOR927502-25G
3,4,5-Trimethoxyphenol 95%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Vzorec: C₉H₁₂O₄
MW: 184,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008389
CAS číslo: 642-71-7