Tisk…
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927482-1G OR927482-5G
APOSOR927482-1GEA 1190 CZK
APOSOR927482-1G APOSOR927482-5G
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07364734
CAS číslo: 680569-18-0