Tisk…
2-(Phenylthio)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927470-1G OR927470-5G
APOSOR927470-1GEA 5390 CZK
APOSOR927470-1G APOSOR927470-5G
2-(Phenylthio)acetamide 95%
2-(Phenylthio)acetamide
Vzorec: C₈H₉NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040684
CAS číslo: 22446-20-4