1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927460-1G
OR927460-250MG
OR927460-5G
APOSOR927460-1GEA
5230
CZK
APOSOR927460-1G
APOSOR927460-250MG
APOSOR927460-5G
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864786 CAS číslo: 162960-26-1 |