Tisk…
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927450-1G
APOSOR927450-1GEA 1040 CZK
APOSOR927450-1G
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907955
CAS číslo: 3709-98-6