Tisk…
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927431-1G OR927431-250MG
APOSOR927431-1GEA 14520 CZK
APOSOR927431-1G APOSOR927431-250MG
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one
Vzorec: C₆H₉NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15146411
CAS číslo: 308266-51-5