4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927379-1G
OR927379-250MG
APOSOR927379-1GEA
7510
CZK
APOSOR927379-1G
APOSOR927379-250MG
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07776742 CAS číslo: 858515-65-8 |