Tisk…
6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927338-1G OR927338-5G OR927338-250MG
APOSOR927338-1GEA 2980 CZK
APOSOR927338-1G APOSOR927338-5G APOSOR927338-250MG
6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
6-Bromo-4-iodoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437008
CAS číslo: 927801-23-8