Tisk…
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927331-100G OR927331-25G OR927331-5G
APOSOR927331-100GEA 22290 CZK
APOSOR927331-100G APOSOR927331-25G APOSOR927331-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2
Bod varu: 327
Bod tání: 123
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004322
CAS číslo: 1758-25-4