Tisk…
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927310-1G OR927310-250MG
APOSOR927310-1GEA 24600 CZK
APOSOR927310-1G APOSOR927310-250MG
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid 95%
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₃
MW: 142.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06010348
CAS číslo: 15323-69-0