Tisk…
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927302-1G OR927302-5G
APOSOR927302-1GEA 3740 CZK
APOSOR927302-1G APOSOR927302-5G
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016835
CAS číslo: 80018-50-4