8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927287-1G
OR927287-250MG
APOSOR927287-1GEA
5530
CZK
APOSOR927287-1G
APOSOR927287-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06739274 CAS číslo: 143982-39-2 |