Tisk…
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927241-1G OR927241-250MG OR927241-5G
APOSOR927241-1GEA 1040 CZK
APOSOR927241-1G APOSOR927241-250MG APOSOR927241-5G
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
1-Methylindazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11901714
CAS číslo: 1176754-31-6