Tisk…
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927177-1G OR927177-5G
APOSOR927177-1GEA 4770 CZK
APOSOR927177-1G APOSOR927177-5G
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,7-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07643170
CAS číslo: 872505-78-7