Tisk…
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Ethoxyphenylacetic Acid
OR927167-100G OR927167-25G OR927167-5G
APOSOR927167-100GEA 3230 CZK
APOSOR927167-100G APOSOR927167-25G APOSOR927167-5G
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
MW: 180.2
Bod varu: 313
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004346
CAS číslo: 4919-33-9