Tisk…
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927159-1G OR927159-5G
APOSOR927159-1GEA 2900 CZK
APOSOR927159-1G APOSOR927159-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Vzorec: C₇H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053990
CAS číslo: 1060817-59-5