Tisk…
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927084-1G OR927084-250MG
APOSOR927084-1GEA 13860 CZK
APOSOR927084-1G APOSOR927084-250MG
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline
Vzorec: C₈H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 626248-56-4