Tisk…
2-(4-Ethylphenyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927066-1G OR927066-250MG
APOSOR927066-1GEA 14680 CZK
APOSOR927066-1G APOSOR927066-250MG
2-(4-Ethylphenyl)piperazine 95%
2-(4-Ethylphenyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 910444-30-3