4-(1H-Imdazol-4-yl)piperidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR927063-1G
OR927063-250MG
OR927063-5G
APOSOR927063-1GEA
10520
CZK
APOSOR927063-1G
APOSOR927063-250MG
APOSOR927063-5G
4-(1H-Imdazol-4-yl)piperidine 96%
4-(1H-Imdazol-4-yl)piperidine
Vzorec:
C₈H₁₃N₃ Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
106243-23-6 |