Tisk…
5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927026-1G OR927026-250MG
APOSOR927026-1GEA 5530 CZK
APOSOR927026-1G APOSOR927026-250MG
5-Amino-4-bromopyrimidine 95%
5-Amino-4-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999203
CAS číslo: 849353-34-0