Tisk…
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR927013-1G
APOSOR927013-1GEA 3740 CZK
APOSOR927013-1G
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate 98+%
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₈ClN₃O₂
MW: 225,632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11975600
CAS číslo: 1150566-27-0