Tisk…
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole hydrochloride
OR9270-1G OR9270-250MG
APOSOR9270-1GEA 13100 CZK
APOSOR9270-1G APOSOR9270-250MG
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,27 g/mol
Bod tání: 192…192,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02055795
CAS číslo: 879896-52-3