Tisk…
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-5-methoxybenzoate
OR926967-1G OR926967-5G
APOSOR926967-1GEA 1820 CZK
APOSOR926967-1G APOSOR926967-5G
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate 97%
Ethyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111632
CAS číslo: 64018-98-0