Tisk…
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926954-1G OR926954-5G
APOSOR926954-1GEA 0 CZK
APOSOR926954-1G APOSOR926954-5G
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031331
CAS číslo: 23082-51-1