Tisk…
4-Methyloxindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylindolin-2-one
OR926913-1G OR926913-5G
APOSOR926913-1GEA 1950 CZK
APOSOR926913-1G APOSOR926913-5G
4-Methyloxindole 98%
4-Methyloxindole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835631
CAS číslo: 13220-46-7