Tisk…
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR926903-100MG OR926903-1G OR926903-250MG
APOSOR926903-100MGEA 662 CZK
APOSOR926903-100MG APOSOR926903-1G APOSOR926903-250MG
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₂Cl₂N₂O
MW: 188,9989 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520866
CAS číslo: 956034-07-4