Tisk…
6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-6-chloroquinoline
OR926895-1G OR926895-5G
APOSOR926895-1GEA 9330 CZK
APOSOR926895-1G APOSOR926895-5G
6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
6-Chloro-quinolin-4-ylamine
Vzorec: C₉H₇ClN₂
MW: 178.62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658304
CAS číslo: 20028-60-8