Tisk…
5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chlorophthalimide
OR926828-5G
APOSOR926828-5GEA 4070 CZK
APOSOR926828-5G
5-Chloroisoindoline-1,3-dione 95%
5-Chloroisoindoline-1,3-dione
Vzorec: C8H4ClNO2
MW: 181,5759 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703319
CAS číslo: 7147-90-2