Tisk…
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR926826-1G OR926826-250MG
APOSOR926826-1GEA 3640 CZK
APOSOR926826-1G APOSOR926826-250MG
2-Methylindazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methylindazole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15071449
CAS číslo: 1031417-46-5