Tisk…
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926815-100MG OR926815-250MG
APOSOR926815-100MGEA 6220 CZK
APOSOR926815-100MG APOSOR926815-250MG
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863353
CAS číslo: 202348-55-8