Tisk…
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926814-1G OR926814-5G
APOSOR926814-1GEA 9720 CZK
APOSOR926814-1G APOSOR926814-5G
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride 95%
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 66411-55-0