Tisk…
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
OR9268-1G OR9268-5G
APOSOR9268-1GEA 7050 CZK
APOSOR9268-1G APOSOR9268-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Vzorec: C₁₃H₂₁N₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 879896-50-1