Tisk…
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926791-100MG OR926791-1G OR926791-250MG
APOSOR926791-100MGEA 3310 CZK
APOSOR926791-100MG APOSOR926791-1G APOSOR926791-250MG
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
MW: 192.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08448208
CAS číslo: 17288-36-7